Läs mer
N-(2-hydroxyetyl) pseudoefedrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Hydroxyethyl) Pseudoephedrine |
| CAS | 54275-43-3 |
| Molekylformel | C12H19NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-alpha-[1-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]ethyl]benzenemethanol, (alphaS)-alpha-[(1S)-1-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]ethyl]benzenemethanol, (1S,2S)-2-((2-Hydroxyethyl)(methyl)amino)-1-phenylpropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(13(2)8-9-14)12(15)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-2H3/t10-,12+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)CCO |
| IUPAC-namn | (1S,2S)-2-[2-hydroxyetyl(metyl)amino]-1-fenylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vikt | 209.1416 |