Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 95%
Produktkod. 10336850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336850 25 g Glasflaska 25g
10132680 100 g Glasflaska 100g
10391044 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10336850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121200250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2955-88-6
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.18
MDL-nummer MFCD00003181
InChI-nyckel XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-yletanol
LEDER OCCN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till gul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 56°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4713 to 1.4743
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, II, 5
Formel vikt 115.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.