Läs mer
N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 97%
Produktkod. 15446828
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446828 25 mL 25ml
15456828 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60368.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och används även inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och används även inom medicin.
Löslighet
Delvis löslig i vatten. Löslig i alkohol, eter, bensen.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2955-88-6
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.18
MDL-nummer MFCD00003181
InChI-nyckel XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-yletanol
LEDER OCCN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Densitet 0.985
Kokpunkt 79°C to 81°C
Flampunkt 56°C (133°F)
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 102976
Löslighetsinformation Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.