Läs mer
N-(2-hydroxyetyl)succinimid, 95 %
Produktkod. 11397686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397686 25 g 25g
11387686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11306.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 18190-44-8 | C6H9NO3 | 143,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18190-44-8
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.142
MDL-nummer MFCD00078332
InChI-nyckel TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl succinimide, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine-2,5-dione, 2,5-pyrrolidinedione, 1-2-hydroxyethyl, 1-2-hydroxyethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-pyrrolidinedione,1-2-hydroxyethyl, acmc-20akck, 2-hydroxyethylsuccinimide
PubChem CID 236334
IUPAC-namn 1-(2-hydroxietyl)pyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Smältpunkt 59 °C till 61 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 124744
Formel vikt 143.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.