Läs mer
N-(2-hydroxyetyl)succinimid, TRC
Produktkod. 30402200
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402200 500 mg
30390266 100 mg
30398277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH999888500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18190-44-8
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
Synonym 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,5-pyrrolidinedione (ACI), Succinimide, N-(2-hydroxyethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidine-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidin-2,5-dione, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)succinimide, N-(Hydroxyethyl)succinimide, NSC 38747, NSC 50940
IUPAC-namn 1-(2-hydroxyetyl)pyrrolidin-2,5-dion.
LEDER OCCN1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Formel vikt 143.0582