Läs mer
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-Ethanesulfonic Acid, for Biochemistry, Fisher Chemical
Produktkod. 10617222 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617222 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10617222 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/2230/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7365-45-9
Smältpunkt 234°C
Färg White
pH 5.0 to 6.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C8H18N2O4S
MDL-nummer MFCD00006158
Kvantitet 100 g
Synonym hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
InChI-nyckel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC-namn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Formel vikt 238.3g/mol
Fysisk form Powder