Läs mer
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-ethanesulfonic Acid-d18, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hepes (D18) |
| CAS | 203805-87-2 |
| Molekylformel | C8 2H18 N2 O4 S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11 D/hD |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)O[2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | deuterio 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-deuteriooxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.415 |
| Formel vikt | 256.212 g/mol |
| Visa mer |