Läs mer
N-(2-hydroxyfenyl)acetamid (2-acetamidonenol), Mikromol™
Produktkod. 17982346
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17982346 25 mg
17904056 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17982346 Supplier Mikromol Supplier No. MM0042.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(2-hydroxyfenyl)acetamid (2-acetamidophenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC-namn N-(2-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol