Läs mer
N-(2-hydroxyphenyl)propanamide, TRC
Produktkod. 30240863
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30240863 50 mg
1 options
Produktkod. 30240863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC10307550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6963-37-7
Molekylformel C9 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 165.189
IUPAC-namn N-(2-hydroxyphenyl)propanamide
LEDER CCC(=O)Nc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-hydroxyphenyl)propanamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)10-7-5-3-4-6-8(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3,(H,10,12)
Formel vikt 165.079