missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Indanyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Indanyl)aniline |
| CAS | 33237-72-8 |
| Molekylformel | C15H15N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Anilinoindan, 2-Phenylaminoindan, N-Phenyl-2-aminoindan, N-Phenyl-2-indanamine, 2,3-Dihydro-N-phenyl-1H-inden-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-8-14(9-3-1)16-15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-15/h1-9,15-16H,10-11H2 |
| LEDER | C1C(Cc2ccccc12)Nc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-phenyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.29 |
| Formel vikt | 209.1204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?