Läs mer
N-(2-Indol-3-ylethyl)-succinamic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Indol-3-ylethyl)-succinamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 92870-51-4 |
| Molekylformel | C8 H12 N3 O5 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NSC 149841 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N3O5P/c12-7(13)6-3-11-5(4-17(14,15)16)1-2-9-8(11)10-6/h3,5H,1-2,4H2,(H,9,10)(H,12,13)(H2,14,15,16) |
| LEDER | OC(=O)C1=CN2C(CP(=O)(O)O)CCN=C2N1 |
| IUPAC-namn | 5-(phosphonomethyl)-1,5,6,7-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.172 |
| Formel vikt | 261.051 |