missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Maleimidoethyl)-6-aminohexanamide, Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Maleimidoethyl)-6-aminohexanamide, Trifluoroacetic Acid |
| CAS | 1185075-13-1 |
| Molekylformel | C12 H21 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N3O3.C2HF3O2/c13-7-3-1-2-4-10(16)14-8-9-15-11(17)5-6-12(15)18;3-2(4,5)1(6)7/h1-9,13H2,(H,14,16);(H,6,7) |
| LEDER | NCCCCCC(=O)NCCN1C(=O)CCC1=O.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 6-amino-N-[2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)ethyl]hexanamide;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.34 |
| Formel vikt | 369.1512 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?