Läs mer
[N-(2-Maleimidoethyl]ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [N-(2-Maleimido)ethyl]ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Monoamide, Technical Grade |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N4O9/c21-11(17-3-4-20-12(22)1-2-13(20)23)7-18(8-14(24)25)5-6-19(9-15(26)27)10-16(28)29/h1-10H2,(H,17,21)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29) |
| Formel vikt | 416.1543 |