Läs mer
N-[2-Methanethiosulfonylethyl]-7-methoxycoumarin-4-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-Methanethiosulfonylethyl]-7-methoxycoumarin-4-acetamide |
| CAS | 359436-84-3 |
| Molekylformel | C15H17NO6S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO6S2/c1-21-11-3-4-12-10(8-15(18)22-13(12)9-11)7-14(17)16-5-6-23-24(2,19)20/h3-4,8-9H,5-7H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)NCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(7-methoxy-2-oxochromen-4-yl)-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.43 |
| Formel vikt | 371.0497 |