Läs mer
N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15492336
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492336 250 mg 250mg
15482336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55897.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6964-02-9
MDL-nummer MFCD00085470
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
Molekylformel C14H15NO3S
Kvantitet 250 mg
Synonym n-2-methoxy-5-methylphenyl benzenesulfonamide, 2'-methoxy-5'-methylbenzenesulfonanilide, benzenesulfonamide, n-2-methoxy-5-methylphenyl, 2-methoxy-5-methylphenyl phenylsulfonyl amine
InChI-nyckel SNCSZUJMKFNFHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn N-(2-methoxy-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 277.34
PubChem CID 248884
Formel vikt 277.34
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.