missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-xylidine |
| CAS | 50563-55-8 |
| Molekylformel | C11H17NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Methoxyethyl)-2,6-dimethylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)12-7-8-13-3/h4-6,12H,7-8H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCNc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.26 |
| Formel vikt | 179.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?