Läs mer
N-(2-Methoxyphenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456476
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11456476 100 g 100g
11436476 5 g 5g
11446476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11456476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24759.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36847-94-6
Molekylformel C11H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 221.212
MDL-nummer MFCD00020460
InChI-nyckel HGLMERMZXFKZOL-SREVYHEPSA-N
Synonym 4-2-methoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 4-2-methoxyanilino-4-oxo-2-butenoic acid, n-2-methoxyphenyl maleamic acid, 4-2-methoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-2-methoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-2-methoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, z-4-2-methoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-2-methoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551103
IUPAC-namn (Z)-4-(2-methoxyanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
LEDER COC1=CC=CC=C1NC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-(2-Methoxyphenyl)maleamic acid
Smältpunkt 143°C to 145°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 221.21
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.