Läs mer
N-(2-Methoxyphenyl)thiourea, 94%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methoxyphenyl)thiourea |
| CAS | 1516-37-6 |
| Smältpunkt | 152°C to 156°C |
| Odör | Odorless |
| Molekylformel | C8H10N2OS |
| MDL-nummer | MFCD00022162 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 778949 |
| Synonym | 2-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl thiourea, o-methoxyphenylthiourea, n-2-methoxyphenyl thiourea, n-o-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl-2-thiourea, 1-o-methoxyphenyl thiourea, urea, 1-o-methoxyphenyl-2-thio, 1-o-methoxyphenyl-2-thiourea |
| Visa mer |