Läs mer
N-(2-metyl-4-nitrofenyl)-2,5-diklorbensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30478611
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478611 10 mg
30466889 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30478611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32535010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108409-83-2
Molekylformel C13 H10 Cl2 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 361.2
Synonym 2,5-Dichloro-N-(2-methyl-4-nitrophenyl)benzenesulfonamide, FH535
IUPAC-namn 2,5-diklor-N-(2-metyl-4-nitrofenyl)bensensulfonamid
LEDER Cc1cc(ccc1NS(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Formel vikt 359.9738