Läs mer
N-(2-metyl-4-nitrofenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin, TRC
Produktkod. 30240629
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240629 500 mg
30240621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325590500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 796738-71-1
Molekylformel C16 H13 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 307.31
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
IUPAC-namn N-(2-metyl-4-nitrofenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin
LEDER Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formel vikt 307.1069