Läs mer
N-(2-metyl-4-nitrofenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamin, TRC
Produktkod. 30468907
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468907 1 g
1 options
Produktkod. 30468907 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3255901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
CAS 796738-71-1
Molekylformel C16 H13 N5 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine, N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-9-13(21(22)23)4-5-14(11)19-16-18-8-6-15(20-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
LEDER Cc1cc(ccc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(2-metyl-4-nitrofenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 307.31
Formel vikt 307.1069