Läs mer
N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine |
| CAS | 581076-64-4 |
| Molekylformel | C8 H12 N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Guanidine, N-(5-amino-2-methylphenyl)-, Guanidine, (5-amino-2-methylphenyl)- (9CI), N-(5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, (5-Amino-2-methylphenyl)guanidine, N-(2-Methyl-5-aminophenyl)guanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)12-8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H4,10,11,12) |
| LEDER | Cc1ccc(N)cc1NC(=N)N |
| IUPAC-namn | 1-(5-amino-2-methylphenyl)guanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.208 |
| Formel vikt | 164.106 |