missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30481947
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481947 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28620010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide','Dihydroc
CAS 113276-94-1
Molekylformel C12 H15 N3 O2 S . 2 Cl H
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
IUPAC-namn N-[2-(methylamino)ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 338.25
Formel vikt 337.0419
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.