missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Methylbenzoyl)glycine-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl Hippuric Acid-d2 |
| CAS | 1185100-98-4 |
| Molekylformel | C10 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,2-Dideuterio-2-[(2-methylbenzoyl)amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-2,2-D2, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d2, 2-Methylhippuric acid-d2, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic-2,2-d2 acid, o-Methylhippuric acid-d2, o-Toluric acid-d2, 2-Methyl hippuric acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5 H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(NC(=O)c1ccccc1C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-[(2-methylbenzoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.212 |
| Formel vikt | 195.086 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?