missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide |
| CAS | 145133-92-2 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, Acetamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)-, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide, NSC 40128, Prilocaine Imp. G (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O/c1-3-8-13-9-12(15)14-11-7-5-4-6-10(11)2/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCCNCC(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC-namn | N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.284 |
| Formel vikt | 206.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?