missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Methylpropionyl-d7)glycine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isobutyrylglycine-D7 (isobutyryl-D7) |
| CAS | 1330037-23-4 |
| Molekylformel | C6H4D7NO3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N-(2-methyl-1-oxopropyl-d7)glycine, N-Isobutyryl-d7-glycine; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,2D3,4 D |
| LEDER | O=C(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])NCC(O)=O |
| IUPAC-namn | (2-(methyl-d3)propanoyl-2,3,3,3-d4)glycine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.2 |
| Formel vikt | 152.12 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?