Läs mer
N-(2-Methylpropionyl)glycine-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isobutyrylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219795-05-7 |
| Molekylformel | C6 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | N-(2-Methyl-1-oxopropyl)glycine-2,2-d2, N-2-Methylpropionylglycine-2,2-d2, N-Isobutyrylglycine-d2, N-Isobutyrylglycine-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9)/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2-methylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.169 |
| Formel vikt | 147.086 g/mol |
| Visa mer |