Läs mer
N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Methylpropyl)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]pentanamide |
| CAS | 1314799-74-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Methylpropyl)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]pentanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H29 N5 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pentanamide, N-(2-methylpropyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide, N-(2-Methylpropyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N5O/c1-4-5-10-22(29)28(15-17(2)3)16-18-11-13-19(14-12-18)20-8-6-7-9-21(20)23-24-26-27-25-23/h6-9,11-14,17H,4-5,10,15-16H2,1-3H3,(H,24,25,26,27) |
| LEDER | CCCCC(=O)N(CC(C)C)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| IUPAC-namn | N-(2-methylpropyl)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]pentanamide |
| Visa mer |