Läs mer
N~2~,N~2~-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diallylmelamine |
| CAS | 91-77-0 |
| Molekylformel | C9 H14 N6 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N6/c1-3-5-15(6-4-2)9-13-7(10)12-8(11)14-9/h3-4H,1-2,5-6H2,(H4,10,11,12,13,14) |
| LEDER | Nc1nc(N)nc(n1)N(CC=C)CC=C |
| IUPAC-namn | 4-N,4-N-bis(prop-2-enyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.25 |
| Formel vikt | 206.128 |