missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N~2~,N~2~-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, TRC

Produktkod. 30339813
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339813 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30339813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4129331G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Diallylmelamine
CAS 91-77-0
Molekylformel C9 H14 N6
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N6/c1-3-5-15(6-4-2)9-13-7(10)12-8(11)14-9/h3-4H,1-2,5-6H2,(H4,10,11,12,13,14)
LEDER Nc1nc(N)nc(n1)N(CC=C)CC=C
IUPAC-namn 4-N,4-N-bis(prop-2-enyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekylvikt (g/mol) 206.25
Formel vikt 206.128
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.