missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[[[2-Nitro-5-(propylthio)phenyl]amino]thioxomethyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(((2-Nitro-5-(propylthio)phenyl)amino)thioxomethyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 65671-10-5 |
| Molekylformel | C12H15N3O4S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O4S2/c1-3-6-21-8-4-5-10(15(17)18)9(7-8)13-11(20)14-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16,20) |
| LEDER | CC(=O)Cc1c(F)cccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.4 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?