missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine, Mikromol™

Produktkod. 30052287
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052287 100 mg
30049996 25 mg
30462569 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052287 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0065.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
CAS 80638-08-0
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)16(17)18/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11H2,1H3
LEDER CN(Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C2CCCCC2
IUPAC-namn N-methyl-N-[(2-nitrophenyl)methyl]cyclohexanamine
Molekylvikt (g/mol) 248.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 248.1525 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.