Läs mer
N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| CAS | 80638-08-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-(2-Nitrobenzyl)-N-cyclohexyl-N-methylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)16(17)18/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(Cc1ccccc1[N+](=O)[O-])C2CCCCC2 |
| Visa mer |