Läs mer
N-(2-Nitrophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11348645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11348645 1 g 1g
11358645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11348645 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12158.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51039-84-0
Molekylformel C7H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 197.21
MDL-nummer MFCD00041237
InChI-nyckel FLGZBEKWHFRZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitrophenyl-2-thiourea, 1-2-nitrophenyl thiourea, thiourea, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenyl thiourea, acmc-1axgf, 1-o-nitrophenyl thiourea, thiourea,n-2-nitrophenyl, amino 2-nitrophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2760233
IUPAC-namn (2-nitrophenyl)thiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material N-(2-Nitrophenyl)thiourea
Smältpunkt 136°C to 140°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2972327
Formel vikt 197.22
Procent renhet ≥98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.