missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-Isoquinoline Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-Isoquinoline Sulfonamide |
| CAS | 127243-85-0 |
| Molekylformel | C20 H20 Br N3 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-Isoquinoline Sulfonamide, N-[2-[[3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-yl]amino]ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, H 89 (Pharmaceutical) Protein kinase inhibitor H89 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+ |
| LEDER | Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-[[(E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.36 |
| Formel vikt | 445.046 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?