missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[2-(p-Cinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolone Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(p-Cinnamylamino)ethyl]-5-isoquinolone Sulfonamide |
| CAS | 130964-40-8 |
| Molekylformel | C20H21N3O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O2S/c24-26(25,20-10-4-9-18-16-22-13-11-19(18)20)23-15-14-21-12-5-8-17-6-2-1-3-7-17/h1-11,13,16,21,23H,12,14-15H2/b8-5+ |
| LEDER | O=S(=O)(NCCNC\C=C\c1ccccc1)c2cccc3cnccc23 |
| IUPAC-namn | N-[2-[[(E)-3-phenylprop-2-enyl]amino]ethyl]isoquinoline-5-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.46 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?