Läs mer
N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 51765-51-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H13 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-(2-Phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. B (EP), Nimesulide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO3S/c1-18(15,16)14-12-9-5-6-10-13(12)17-11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Visa mer |