Läs mer
N-(2-fenyletyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30420845
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420845 250 mg
30419701 500 mg
30415117 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335963250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-95-2
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Synonym N-(beta-Phenylethyl)acetamide, N-2-Phenethylacetamide, N-Acetyl-2-phenylethylamine, N-Acetylphenethylamine, N-Phenethylacetamide, NSC 7177
IUPAC-namn N-(2-fenyletyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Phenylethyl)acetamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-9(12)11-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 163.0997