Läs mer
N-(2-Phenylethyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11318485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318485 5 g 5g
11308485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10520.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6815-00-5
Molekylformel C9H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 180.269
MDL-nummer MFCD00041194
InChI-nyckel OFVGPHQYOCKLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethylthiourea, 2-phenylethyl thiourea, n-phenethylthiourea, n-2-phenylethyl thiourea, phenethyl-thiourea, 1-phenethylthiourea, n-2-phenylethyl thioformamide, 1-2-phenylethyl thiourea, amino 2-phenylethyl amino methane-1-thione, 3-phenethylthiourea
PubChem CID 735845
IUPAC-namn 2-phenylethylthiourea
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCNC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Phenylethyl)thiourea
Smältpunkt 136°C to 140°C
Odör Odorless
Linjär formel C6H5(CH2)2NHCSNH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 2092343
Formel vikt 180.27
Procent renhet 97%