Läs mer
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide, Mikromol™
Beskrivning
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| CAS | 1489-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H11 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Formamide, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, Formanilide, 2'-(phenylthio)- (7CI,8CI), N-[(o-Phenylthio)phenyl]formamide, N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NOS/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,14,15) |
| LEDER | O=CNc1ccccc1Sc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-phenylsulfanylphenyl)formamide |
| Visa mer |