Läs mer
N-(2-(Phenylthio)phenyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-(Phenylthio)phenyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amine |
| CAS | 2206135-50-2 |
| Molekylformel | C25 H18 N2 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Quetiapine Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C25H18N2S2/c1-2-10-18(11-3-1)28-23-16-8-5-13-20(23)26-25-19-12-4-7-15-22(19)29-24-17-9-6-14-21(24)27-25/h1-17H,(H,26,27) |
| LEDER | N(C1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)c4ccccc4Sc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | N-(2-phenylsulfanylphenyl)benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.55 |
| Formel vikt | 410.0911 |