missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine-d5 |
| CAS | 1794940-43-4 |
| Molekylformel | C16H10D5NO2S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-phenothiazine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2S2/c1-3-10-17-13-6-4-5-7-15(13)20-16-9-8-12(11-14(16)17)21(2,18)19/h3-9,11H,1,10H2,2H3/i1D2,3D,10D2 |
| LEDER | [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)S(=O)(=O)C)[2H] |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyl-10-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enyl)phenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.46 |
| Formel vikt | 322.0858 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?