missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-10H-phenothiazine |
| CAS | 1391053-21-6 |
| Molekylformel | C16H15NO2S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-(2-Propenyl)-2-methylsulfonyl-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2S2/c1-3-10-17-13-6-4-5-7-15(13)20-16-9-8-12(11-14(16)17)21(2,18)19/h3-9,11H,1,10H2,2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonyl-10-prop-2-enylphenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.43 |
| Formel vikt | 317.0544 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?