Läs mer
N-2-Pyridinyl-1,2-ethanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-2-Pyridinyl-1,2-ethanediamine |
| CAS | 74764-17-3 |
| Molekylformel | C7 H11 N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6,8H2,(H,9,10) |
| LEDER | NCCNc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0953 |