Läs mer
N-2-Pyridinyl-Beta-alanine, TRC
Produktkod. 30423785
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30423785 1 g
1 options
Produktkod. 30423785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9933151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-2-Pyridinyl-beta-alanine
CAS 104961-64-0
Molekylformel C8H10N2O2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-(2-Pyridinylamino)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c11-8(12)4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h1-3,5H,4,6H2,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)CCNc1ccccn1
IUPAC-namn 3-(pyridin-2-ylamino)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.0742