missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17963806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963806 25 mg
17954176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17963806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0084.170025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
CAS 2731671-59-1
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C7 H6 N2 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Nateglinide IPP Impurity Dicyclohexylammonium Salt, N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
LEDER Cl.OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
IUPAC-namn 2-oxo-2-(pyridin-2-ylamino)acetic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 202.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 202.0145 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.