Läs mer
N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid, Mikromol™
Beskrivning
N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid |
| CAS | 13120-39-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3/c10-6(7(11)12)9-5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H,11,12)(H,8,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | 2-oxo-2-(pyridin-2-ylamino)acetic acid |
| Visa mer |