Läs mer
N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide (Flecainide Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Pyridinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h1-7H,8-10H2,(H,25,26) |
| Formel vikt | 408.0909 |