Läs mer
N-(2-Pyridyl)bis(trifluorometansulfonimid), 97 %
Produktkod. 10350534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10350534 5 g Glasflaska 5g
10742774 1 g Glasflaska 1g
10646704 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10350534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387650050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 145100-50-1 | C7H4F6N2O4S2 | 358,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145100-50-1
Molekylformel C7H4F6N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 358.23
MDL-nummer MFCD00191834
InChI-nyckel DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 97.0°C (2.0 mmHg)
Kemiskt namn eller material N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Smältpunkt 40.0°C to 43.0°C
Färg Vitt
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Fieser 17,293
Flampunkt 110°C
Formel vikt 358.24
Procent renhet 97%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Densitet 110g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.