Läs mer
N-(2-Pyridyl)thiourea, 98 %
Produktkod. 11307796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307796 5 g 5g
11397786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11465.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14294-11-2 | C6H7N3S | 153,20 g/mol
N-(2-Pyridyl)tiourea är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-(2-Pyridyl)tiourea är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14294-11-2
Molekylformel C6H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD00041227
InChI-nyckel SLUHLANJIVXTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl thiourea, 2-pyridylthiourea, 1-pyridin-2-ylthiourea, 1-2-pyridyl-2-thiourea, n-2-pyridinyl-thiourea, pyridin-2-yl thiourea, pyridin-2-yl-thiourea, n-pyridin-2-ylthiourea, n-2-pyridinyl thiourea, 2-pyridyl thiourea
PubChem CID 1490491
IUPAC-namn pyridin-2-yltiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Pyridyl)thiourea
Smältpunkt 146 °C till 149 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 117849
Formel vikt 153.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.